Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431565_m1
          See other ZC3H18 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zc3h18
          Gene Name:
          zinc finger CCCH-type containing 18
          Gene Aliases:
          Nhn1
          Chromosome Location:
          Chr.19: 55197348 - 55241800 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431565_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zc3h18
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_201416.1 NP_958819.1 16 - 17 2619 68
          XM_006255758.2 XP_006255820.1 17 - 18 3282 68
          XM_006255759.2 XP_006255821.1 16 - 17 3217 68
          XM_006255760.2 XP_006255822.1 16 - 17 3209 68
          XM_006255761.2 XP_006255823.1 17 - 18 2793 68
          XM_008772603.1 XP_008770825.1 17 - 18 2701 68
          GenBank mRNA AY389807.1 - 16 - 17 2619 68
          AY389808.1 - 15 - 16 2547 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000774.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zc3h18

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P102518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170695 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102518 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P102518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P102518 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P252435 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36101 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67345 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48605 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808501 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808490 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391455_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391455_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391455_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391455_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006276.rn.1 TC1900000774.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006275.rn.1 TC1900000774.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1391455_at - -
          Rat Expression Set 230 1391455_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808490 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070214_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228280_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21326824 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363689 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56712 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline