Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431726_m1
          See other DPEP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpep2
          Gene Name:
          dipeptidase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 37964098 - 37975216 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431726_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpep2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011928.1 NP_001011928.1 9 - 10 1161 102
          XM_008772487.1 XP_008770709.1 9 - 10 1458 102
          GenBank mRNA BC088195.1 - 9 - 10 1161 7374282 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001366.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpep2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          metalloexopeptidase activity
          exopeptidase activity
          dipeptidyl-peptidase activity
          dipeptidase activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P633797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62718 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P633797 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P633797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P633797 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P633797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22548 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810787 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810786 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810789 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810788 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10810778 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380512_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380512_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380512_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380512_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011164.rn.1 TC1900001366.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011165.rn.1 TC1900001366.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380512_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380512_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810778 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044125_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375976 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0