Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431763_m1
          See other PDPR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdpr
          Gene Name:
          pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit
          Gene Aliases:
          RGD1308307
          Chromosome Location:
          Chr.19: 43107852 - 43149242 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431763_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdpr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107430.1 NP_001100900.1 9 - 10 1358 59
          XM_006255596.2 XP_006255658.2 11 - 12 1613 59
          XM_008772514.1 XP_008770736.1 10 - 11 1529 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001460.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          methyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oxidation-reduction process
          oxidoreductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P171064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58782 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P171064 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P171064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P171064 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P171064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3922 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808080 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808082 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808065 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392726_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392726_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392726_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392726_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011904.rn.1 TC1900001460.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392726_at - -
          Rat Expression Set 230 1392726_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808065 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059453_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21255908 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367404 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline