Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431908_m1
          See other SLC7A6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc7a6
          Gene Name:
          solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, y+L system), member 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 38152225 - 38179149 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431908_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc7a6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107424.1 NP_001100894.1 6 - 7 1155 83
          XM_006255498.2 XP_006255560.1 7 - 8 1220 83
          XM_006255499.2 XP_006255561.1 7 - 8 1250 83
          XM_006255500.2 XP_006255562.1 7 - 8 1368 83
          XM_008772500.1 XP_008770722.1 7 - 8 1254 83
          XM_008772501.1 XP_008770723.1 7 - 8 1435 83
          XM_008772502.1 XP_008770724.1 7 - 8 1484 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000508.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          amino acid transmembrane transport
          amino acid transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P502590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39218 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P502590 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P502590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P502590 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P525364 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25177 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10807473 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373629_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373629_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373629_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373629_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900004386.rn.1 TC1900000508.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373629_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373629_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10807473 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072213_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22200478 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367513 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline