Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01432226_g1
          See other SCOC GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Scoc
          Gene Name:
          short coiled-coil protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 24584435 - 24614170 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01432226_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Scoc
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013235.1 NP_001013253.1 3 - 4 235 151
          XM_006255292.2 XP_006255354.1 3 - 4 383 151
          XM_006255293.2 XP_006255355.1 3 - 4 264 151
          XM_006255295.2 XP_006255357.1 3 - 4 262 151
          GenBank mRNA BC076390.1 - 3 - 4 235 7106066 151
          BC086417.1 - 3 - 4 235 7127948 151

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Scoc

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          positive regulation of macroautophagy

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P770614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140218 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P770614 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P770614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P770614 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P362541 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P143974 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66332 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2221 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71650 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10806864 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377986_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377986_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388822_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388822_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377986_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388822_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377986_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388822_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009322.rn.1 TC1900001171.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009323.rn.1 TC1900001171.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009324.rn.1 TC1900001171.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388822_at - -
          Rat Expression Set 230 1388822_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377986_at - -
          Rat Expression Set 230 1377986_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806864 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071162_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103548_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20723970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650742 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline