Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01432289_m1
          See other TTC29 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ttc29
          Gene Name:
          tetratricopeptide repeat domain 29
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 33206531 - 33424955 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01432289_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ttc29
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013890.1 NP_001013912.1 10 - 11 1276 77
          GenBank mRNA BC078968.1 - 10 - 11 1276 7111580 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001309.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ttc29

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P098379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098379 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P098379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P098379 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70775 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61414 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14400 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58202 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2693 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30227 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52043 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69190 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72579 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33144 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10810509 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010522.rn.1 TC1900001309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010519.rn.1 TC1900001309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010520.rn.1 TC1900001309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010521.rn.1 TC1900001309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010523.rn.1 TC1900001309.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810509 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20789703 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039033 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline