Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01432801_m1
          See other CD97 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd97
          Gene Name:
          CD97 molecule
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 24854981 - 24875712 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01432801_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd97
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012164.1 NP_001012164.1 13 - 14 1627 62
          XM_006255278.2 XP_006255340.1 13 - 14 2294 62
          XM_006255279.2 XP_006255341.1 12 - 13 2159 62
          XM_006255280.1 XP_006255342.1 14 - 15 1876 62
          XM_006255281.2 XP_006255343.1 11 - 12 2012 62
          GenBank mRNA BC083857.1 - 13 - 14 1627 7125718 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001177.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd97

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          biological_process
          molecular_function
          G-protein coupled receptor activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P464196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139024 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P464196 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P464196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P464196 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P464196 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74806 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55117 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10806806 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372468_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372468_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372468_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372468_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009449.rn.1 TC1900001177.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009448.rn.1 TC1900001177.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372468_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372468_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806806 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI043953_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070141_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22415458 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376032 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376763 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0