Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01432935_m1
          See other RAD23A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rad23a
          Gene Name:
          RAD23 homolog A (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 25949488 - 25956687 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01432935_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rad23a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013190.1 NP_001013208.1 1 - 2 133 70
          XM_006255276.2 XP_006255338.1 1 - 2 194 70
          XM_006255277.2 XP_006255339.1 1 - 2 194 70
          XM_008772411.1 XP_008770633.1 1 - 2 1449 70
          GenBank mRNA BC084695.1 - 1 - 2 133 7114647 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001209.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rad23a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          damaged DNA-binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide-excision repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of viral genome replication
          damaged DNA binding
          polyubiquitin binding
          ubiquitin-specific protease binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599146 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10445 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10445 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69220 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22508 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76409 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10806650 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397245_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372630_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397245_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372630_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397245_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372630_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397245_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372630_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009814.rn.1 TC1900001209.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009818.rn.1 TC1900001209.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009816.rn.1 TC1900001209.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009817.rn.1 TC1900001209.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372630_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372630_at - -
          Rat Expression Set 230 1397245_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397245_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806650 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891828_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891828_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044706_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175101_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102951_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20708136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364330 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline