Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01433849_m1
          See other DNAJB12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnajb12
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 29445497 - 29463739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01433849_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnajb12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013907.1 NP_001013929.1 6 - 7 964 69
          XM_006256411.2 XP_006256473.1 6 - 7 977 69
          XM_006256412.2 XP_006256474.1 6 - 7 977 69
          GenBank mRNA BC090076.1 - 6 - 7 964 7192431 69
          FQ223748.1 - 6 - 7 944 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000653.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnajb12

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P607177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3760 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P607177 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P607177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P607177 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P405561 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P607177 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30486 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10829944 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374727_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389487_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374727_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389487_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389487_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389487_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374727_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374727_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000005738.rn.1 TC2000000653.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389487_at - -
          Rat Expression Set 230 1374727_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389487_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374727_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931089 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070335_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818949_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22350887 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650772 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline