Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01433948_m1
          See other SAR1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sar1a
          Gene Name:
          secretion associated, Ras related GTPase 1A
          Gene Aliases:
          Sara1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 31298269 - 31310676 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01433948_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sar1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007739.1 NP_001007740.1 5 - 6 482 76
          XM_006256450.2 XP_006256512.1 6 - 7 476 76
          XM_006256451.2 XP_006256513.1 5 - 6 500 76
          GenBank mRNA BC079228.1 - 5 - 6 482 7132455 76
          FQ232554.1 - 5 - 6 436 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000686.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sar1a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          biological_process
          vesicle-mediated transport
          regulation of cargo loading into COPII-coated vesicle
          negative regulation of cargo loading into COPII-coated vesicle
          molecular_function
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P124716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147789 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124716 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P124716 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P959399 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1950 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830050 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398353_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398353_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367470_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367470_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367470_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367470_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398353_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398353_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006035.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006034.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006039.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006038.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006036.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006037.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006033.rn.1 TC2000000686.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398353_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367470_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398353_at - -
          Rat Expression Set 230 1367470_at - -
          Rat Expression Set 230 1367470_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367470_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830050 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103388_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819057_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21528068 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372263 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530344 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54373 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_160817 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline