Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01434147_m1
          See other CLHC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clhc1
          Gene Name:
          clathrin heavy chain linker domain containing 1
          Gene Aliases:
          RGD1307937
          Chromosome Location:
          Chr.14: 113968563 - 114008015 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01434147_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clhc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013877.1 NP_001013899.1 11 - 12 1760 149
          XM_008770455.1 XP_008768677.1 11 - 12 1881 149
          GenBank mRNA BC083604.1 - 11 - 12 1760 7133284 149

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001193.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clhc1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          vesicle coat protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P730320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49566 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P730320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P730320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P730320 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P730320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32748 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36391 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98342 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54718 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10774752 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400008722.rn.1 TC1400001193.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10774752 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20712201 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367407 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline