Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01434680_m1
          See other KDM1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kdm1b
          Gene Name:
          lysine (K)-specific demethylase 1B
          Gene Aliases:
          Aof1
          Chromosome Location:
          Chr.17: 17987972 - 18028808 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01434680_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kdm1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107343.1 NP_001100813.1 7 - 8 685 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001477.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of gene expression by genetic imprinting
          biological_process
          histone H3-K4 demethylation
          DNA methylation involved in gamete generation
          regulation of DNA methylation
          oxidation-reduction process
          molecular_function
          DNA binding
          zinc ion binding
          oxidoreductase activity
          histone demethylase activity (H3-trimethyl-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-dimethyl-K4 specific)
          histone demethylase activity (H3-monomethyl-K4 specific)
          flavin adenine dinucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P049844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P591963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46262 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P591963 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P591963 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P049844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P591963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P049844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P412556 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13929 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797741 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390228_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390228_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010341.rn.1 TC1700001477.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390228_at - -
          Rat Expression Set 230 1390228_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797741 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21925589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350874 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline