Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01434982_m1
          See other E2F3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          E2f3
          Gene Name:
          E2F transcription factor 3
          Gene Aliases:
          RGD1561600
          Chromosome Location:
          Chr.17: 36334136 - 36408831 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01434982_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: E2f3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001137626.1 NP_001131098.1 6 - 7 1271 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000543.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          core promoter binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P508733 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1010528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1559 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1010528 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P508733 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1010528 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P508733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P508733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1010528 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1010528 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10794942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798213 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700003868.rn.1 TC1700000543.rn.1 RTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22249612 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650246 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355058 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline