Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01436349_m1
          See other VAV2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vav2
          Gene Name:
          vav 2 guanine nucleotide exchange factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 5811504 - 5976310 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01436349_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vav2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106563.2 NP_001100033.2 22 - 23 2460 63
          XM_006233761.2 XP_006233823.1 22 - 23 2526 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002765.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          small GTPase mediated signal transduction
          regulation of gene expression
          cell migration
          cell projection assembly
          lamellipodium assembly
          regulation of blood coagulation
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          epidermal growth factor receptor binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10233 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P876363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30101 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10233 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P876363 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10233 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P876363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P876363 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10233 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P876363 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13544 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88988 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56422 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96685 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15684 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59891 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10843959 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384170_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393349_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393349_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384171_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384169_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384170_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384171_PM_x_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384169_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393349_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384170_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384170_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384171_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384169_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393349_x_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384169_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384171_PM_x_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300021021.rn.1 TC0300002765.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384169_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1393349_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1384170_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384169_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1384170_at - -
          Rat Expression Set 230 1384171_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1384171_PM_x_at - -
          Rat Expression Set 230 1393349_x_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843959 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893593_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893593_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900477_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177124_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819193_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819193_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21719375 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368914 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline