Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01437151_m1
          See other IL18R1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il18r1
          Gene Name:
          interleukin 18 receptor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 47184709 - 47217403 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01437151_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il18r1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106905.2 NP_001100375.1 10 - 11 1634 132
          XM_006244786.2 XP_006244848.1 10 - 11 2120 132
          XM_008767018.1 XP_008765240.1 9 - 10 1679 132

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000540.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          natural killer cell activation
          positive regulation of interferon-gamma production
          interleukin-18-mediated signaling pathway
          positive regulation of NF-kappaB import into nucleus
          T-helper 1 cell differentiation
          molecular_function
          interleukin-18 receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P076540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26574 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P076540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P076540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P076540 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P471405 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5438 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922871 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384939_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384939_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004420.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004421.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004423.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004424.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004428.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004422.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004425.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004426.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004429.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004417.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004419.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004427.rn.1 TC0900000540.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384939_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384939_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922871 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21997851 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360135 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline