Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01438017_m1
          See other ZAP70 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zap70
          Gene Name:
          zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70
          Gene Aliases:
          Srk
          Chromosome Location:
          Chr.9: 43331149 - 43353097 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01438017_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zap70
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012002.1 NP_001012002.1 3 - 4 673 108
          XM_006244761.2 XP_006244823.1 3 - 4 1812 108
          XM_008766998.1 XP_008765220.1 3 - 4 1295 108
          GenBank mRNA BC089855.1 - 3 - 4 673 7380367 108

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zap70

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          immune response
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          biological_process
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cell differentiation
          intracellular signal transduction
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          beta selection
          positive thymic T cell selection
          negative thymic T cell selection
          thymic T cell selection
          innate immune response
          positive regulation of T cell differentiation
          positive regulation of alpha-beta T cell differentiation
          positive regulation of alpha-beta T cell proliferation
          protein autophosphorylation
          positive regulation of calcium-mediated signaling
          T cell receptor signaling pathway
          phosphotyrosine binding
          molecular_function
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          receptor binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P994692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85061 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P994692 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P994692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P994692 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P994692 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104309 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922579 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393400_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394306_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394306_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393400_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393400_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394306_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394306_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393400_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900003840.rn.1 TC0900000487.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393400_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394306_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393400_at - -
          Rat Expression Set 230 1394306_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922579 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012530_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21595102 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376461 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline