Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01438105_m1
          See other CFLAR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cflar
          Gene Name:
          CASP8 and FADD-like apoptosis regulator
          Gene Aliases:
          Flip
          Chromosome Location:
          Chr.9: 65534611 - 65583108 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01438105_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cflar
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033864.2 NP_001029036.1 5 - 6 798 97
          NM_057138.2 NP_476479.1 5 - 6 798 97
          XM_006244946.2 XP_006245008.1 5 - 6 1365 97
          XM_006244947.2 XP_006245009.1 5 - 6 1472 97
          XM_006244948.2 XP_006245010.1 4 - 5 2986 97
          XM_006244949.2 XP_006245011.1 4 - 5 801 97
          XM_006244950.2 XP_006245012.1 4 - 5 656 97
          XM_008767071.1 XP_008765293.1 5 - 6 891 97
          GenBank mRNA AF244366.1 - 3 - 4 588 97
          BC089781.1 - 798 7376876 97
          CF108550.1 - 1 - 2 118 97

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000710.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Apoptosis Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cflar

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          apoptotic process
          positive regulation of peptidase activity
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of catalytic activity
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          regulation of necroptotic process
          negative regulation of necroptotic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protease binding
          cysteine-type endopeptidase activity
          death receptor binding
          enzyme activator activity
          peptidase activator activity
          protein complex binding
          death effector domain binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109603 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27683 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109598 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109603 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109603 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109598 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P640923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20592 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71898 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77187 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32956 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78268 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10923580 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368545_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379919_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368545_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379919_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368545_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379919_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379919_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368545_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900005781.rn.1 TC0900000710.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900005782.rn.1 TC0900000710.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368545_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368545_at - -
          Rat Expression Set 230 1379919_at - -
          Rat Expression Set 230 1379919_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10923580 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20893535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357130 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62816 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline