Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01438702_m1
          See other FAM163B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam163b
          Gene Name:
          family with sequence similarity 163, member B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 5656400 - 5693273 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01438702_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam163b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109458.1 NP_001102928.1 2 - 3 431 66
          XM_006233869.2 XP_006233931.1 1 - 2 364 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002761.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P115980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P095136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17866 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P095136 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P095136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P115980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P095136 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89617 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10843935 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300020966.rn.1 TC0300002761.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10843935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21449464 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline