Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01438705_m1
          See other RAPGEF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rapgef1
          Gene Name:
          Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1
          Gene Aliases:
          C3G-1, C3G-2, C3g, Grf2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 8189599 - 8307077 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01438705_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rapgef1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006233902.2 XP_006233964.1 13 - 14 5250 60
          XM_008761683.1 XP_008759905.1 15 - 16 2677 60
          XM_008761684.1 XP_008759906.1 14 - 15 2581 60
          XM_008761685.1 XP_008759907.1 14 - 15 2563 60
          XM_008761686.1 XP_008759908.1 13 - 14 2464 60
          XM_008761687.1 XP_008759909.1 12 - 13 2167 60
          GenBank mRNA AJ249986.1 - 11 - 12 1859 60

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          small GTPase mediated signal transduction
          positive regulation of neuron projection development
          single organismal cell-cell adhesion
          Rap protein signal transduction
          nerve growth factor signaling pathway
          positive regulation of GTPase activity
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          regulation of small GTPase mediated signal transduction
          negative regulation of protein kinase B signaling
          establishment of endothelial barrier
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to cAMP
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          regulation of cell junction assembly
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          negative regulation of neural precursor cell proliferation
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rap guanyl-nucleotide exchange factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P480273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P043851 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043851 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P043851 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P379699 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15739 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1987 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10834945 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388249_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371199_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388249_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371199_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388249_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388249_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371199_at - -
          Rat Expression Set 230 1388249_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388249_at - -
          Rat Expression Set 230 1371199_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834945 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650519 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51145 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline