Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01439049_m1
          See other AK8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ak8
          Gene Name:
          adenylate kinase 8
          Gene Aliases:
          AK 8, RGD1303144
          Chromosome Location:
          Chr.3: 7279429 - 7394509 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01439049_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ak8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004266.1 NP_001004266.1 12 - 13 1224 94
          XM_006233794.2 XP_006233856.1 13 - 14 1260 94
          GenBank mRNA BC079446.1 - 12 - 13 1224 7115585 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000172.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ak8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleoside diphosphate phosphorylation
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          ventricular system development
          adenylate kinase activity
          cytidylate kinase activity
          nucleoside diphosphate kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P116171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116171 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P116171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P116171 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P496408 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76369 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90115 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49112 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26538 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18505 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2496 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70201 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56709 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834866 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834868 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834867 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834864 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834865 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834870 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834863 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10834861 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300001681.rn.1 TC0300000172.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10834861 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22341508 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360237 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48060 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline