Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01439192_m1
          See other CCBL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccbl1
          Gene Name:
          cysteine conjugate-beta lyase, cytoplasmic
          Gene Aliases:
          Gtk, Kat1, KatI
          Chromosome Location:
          Chr.3: 8752289 - 8785615 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01439192_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccbl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013164.3 NP_001013182.3 3 - 4 299 79
          XM_006233810.2 XP_006233872.1 3 - 4 676 79
          XM_006233811.2 XP_006233873.1 3 - 4 769 79
          XM_006233812.2 XP_006233874.1 3 - 4 227 79
          XM_006233813.2 XP_006233875.2 3 - 4 239 79
          XM_008761658.1 XP_008759880.1 4 - 5 982 79
          XM_008761659.1 XP_008759881.1 4 - 5 986 79
          GenBank mRNA S61960.1 - 3 - 4 440 79
          Z49696.1 - 4 - 5 448 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002816.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccbl1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transaminase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pyruvate metabolic process
          biosynthetic process
          kynurenine metabolic process
          L-kynurenine metabolic process
          L-kynurenine catabolic process
          kynurenine-oxoglutarate transaminase activity
          lyase activity
          pyridoxal phosphate binding
          protein homodimerization activity
          L-phenylalanine:pyruvate aminotransferase activity
          glutamine-phenylpyruvate transaminase activity
          cysteine-S-conjugate beta-lyase activity
          L-glutamine:pyruvate aminotransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P129901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P129901 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1053055 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700503086 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22348 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63191 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16353 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58239 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700503086 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10844149 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373667_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373667_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373667_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373667_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300021428.rn.1 TC0300002816.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373667_at - -
          Rat Expression Set 230 1373667_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844149 - -
          Rat Genome U34 Set S61960_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171692_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21960258 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357645 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline