Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440098_m1
          See other RMDN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rmdn1
          Gene Name:
          regulator of microtubule dynamics 1
          Gene Aliases:
          Fam82b
          Chromosome Location:
          Chr.5: 33580895 - 33604564 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440098_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rmdn1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031663.1 NP_001026833.1 8 - 9 765 133
          XM_006237933.2 XP_006237995.1 7 - 8 808 133
          GenBank mRNA BC079473.1 - 8 - 9 771 133
          BC098713.1 - 8 - 9 765 7322407 133

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000291.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rmdn1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1057475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11971 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1057475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1057475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1057475 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P543844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P23051 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1057475 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84306 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38079 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867799 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001829.rn.1 TC0500000291.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500001830.rn.1 TC0500000291.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867799 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21327972 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360034 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline