Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440460_m1
          See other HBS1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hbs1l
          Gene Name:
          HBS1-like translational GTPase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 16819170 - 16896221 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440460_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hbs1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011934.1 NP_001011934.1 16 - 17 1960 62
          GenBank mRNA BC079463.1 - 16 - 17 1960 7122195 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000175.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hbs1l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translational elongation
          metabolic process
          translation elongation factor activity
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P255294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P255294 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P255294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P255294 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10854 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P255294 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5342 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56453 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50929 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 996 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4075 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702049 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398535_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398535_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372344_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372344_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372344_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398535_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398535_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372344_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100001037.rn.1 TC0100000175.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372344_at - -
          Rat Expression Set 230 1372344_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398535_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398535_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702049 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998579_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170714_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI175760_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21162901 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376163 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376943 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline