Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01440885_m1
          See other PDSS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdss2
          Gene Name:
          prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 47966511 - 48192747 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01440885_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdss2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014249.1 NP_001014271.1 5 - 6 1104 100
          XM_008773004.1 XP_008771226.1 5 - 6 1176 100
          GenBank mRNA BC085898.1 - 5 - 6 1104 7193369 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000854.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdss2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ubiquinone biosynthetic process
          isoprenoid biosynthetic process
          regulation of body fluid levels
          protein heterotetramerization
          trans-hexaprenyltranstransferase activity
          protein heterodimerization activity
          trans-octaprenyltranstransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P853677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158028 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P853677 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P853677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P853677 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P853677 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P23116 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94927 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14939 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45373 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72193 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32426 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30169 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22893 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98396 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20976 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13242 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830615 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399056_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399056_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399056_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399056_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007184.rn.1 TC2000000854.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007185.rn.1 TC2000000854.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007181.rn.1 TC2000000854.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007186.rn.1 TC2000000854.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399056_at - -
          Rat Expression Set 230 1399056_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830615 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072121_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20945131 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline