Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01441919_g1
          See other CPLX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cplx2
          Gene Name:
          complexin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 10753862 - 10829263 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01441919_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cplx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053878.1 NP_446330.1 3 - 4 506 62
          XM_006253596.2 XP_006253658.1 3 - 4 542 62
          XM_006253597.2 XP_006253659.1 4 - 5 785 62
          XM_008771482.1 XP_008769704.1 4 - 5 785 62
          XM_008771483.1 XP_008769705.1 4 - 5 703 62
          GenBank mRNA D70816.1 - 3 - 4 506 62
          U35099.1 - 4 - 5 494 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001355.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cplx2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vesicle docking involved in exocytosis
          synaptic vesicle exocytosis
          positive regulation of synaptic plasticity
          mast cell degranulation
          SNARE binding
          syntaxin-1 binding
          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P155920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159832 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155920 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P155920 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P447635 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91089 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4700 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82095 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62033 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797462 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368584_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368584_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368584_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368584_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009535.rn.1 TC1700001355.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368584_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368584_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797462 - -
          Rat Genome U34 Set U35099_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22183482 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0