Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01442213_m1
          See other KLHL7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl7
          Gene Name:
          kelch-like family member 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 7532881 - 7582032 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01442213_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012187.1 NP_001012187.1 10 - 11 1505 95
          GenBank mRNA BC083903.1 - 10 - 11 1505 7133606 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002193.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klhl7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P434817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75352 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P434817 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P434817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P434817 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P434817 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P199870 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45795 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43730 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66750 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 681 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860111 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388799_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388799_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388799_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388799_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015664.rn.1 TC0400002193.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015665.rn.1 TC0400002193.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388799_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388799_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860111 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101130_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21024001 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375533 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376471 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline