Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01442514_m1
          See other KMT2E GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kmt2e
          Gene Name:
          lysine (K)-specific methyltransferase 2E
          Gene Aliases:
          Mll5
          Chromosome Location:
          Chr.4: 8187751 - 8255578 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01442514_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kmt2e
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100851.1 NP_001094321.1 1026 64
          GenBank mRNA BC091279.1 - 566 64
          BC161858.1 - 962 9029914 64
          FQ232968.1 - 301 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002143.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neutrophil mediated immunity
          DNA methylation
          biological_process
          erythrocyte differentiation
          positive regulation of granulocyte differentiation
          neutrophil activation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          retinoic acid receptor signaling pathway
          histone H3-K4 methylation
          cellular response to retinoic acid
          molecular_function
          transcription coactivator activity
          zinc ion binding
          enzyme binding
          histone methyltransferase activity (H3-K4 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P335986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34440 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P707099 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029427 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P707099 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P029427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P029427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P707099 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1057903 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88172 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41866 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860152 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375703_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392564_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372274_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384125_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372274_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375703_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385422_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392564_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385422_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384125_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375703_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385422_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385422_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392564_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384125_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375703_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384125_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392564_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015199.rn.1 TC0400002143.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015200.rn.1 TC0400002143.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015198.rn.1 TC0400002143.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372274_at - -
          Rat Expression Set 230 1375703_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375703_at - -
          Rat Expression Set 230 1372274_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385422_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392564_at - -
          Rat Expression Set 230 1384125_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384125_at - -
          Rat Expression Set 230 1385422_at - -
          Rat Expression Set 230 1392564_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860152 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009800_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071279_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22187316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361932 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52961 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline