Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01443953_m1
          See other HSPBAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspbap1
          Gene Name:
          Hspb associated protein 1
          Gene Aliases:
          Pass1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 68142684 - 68197783 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01443953_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspbap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134419.2 NP_599246.2 6 - 7 885 101
          GenBank mRNA AF168362.1 - 6 - 7 874 101
          BC091125.1 - 6 - 7 885 7366096 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001701.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hspbap1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P128620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69171 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P128620 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P128620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P128620 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P653911 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701592304 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96558 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45733 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93781 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55604 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701592304 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754445 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754444 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10754439 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391320_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368195_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391320_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368195_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368195_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368195_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100010424.rn.1 TC1100001701.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368195_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368195_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10754439 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234834_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22154455 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351640 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58978 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline