Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01444162_m1
          See other CPOX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cpox
          Gene Name:
          coproporphyrinogen oxidase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 44039665 - 44049648 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01444162_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cpox
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037095.1 NP_001032172.1 6 - 7 1324 103
          GenBank mRNA BC107664.1 - 6 - 7 1324 7936479 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001447.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cpox

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protoporphyrinogen IX biosynthetic process
          heme biosynthetic process
          response to inorganic substance
          response to iron ion
          response to lead ion
          response to insecticide
          response to arsenic-containing substance
          response to methylmercury
          oxidation-reduction process
          coproporphyrinogen oxidase activity
          structural constituent of eye lens
          identical protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1060345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67107 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060345 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1060345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1060345 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1060345 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83669 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33320 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10753574 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377998_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377998_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377998_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377998_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008772.rn.1 TC1100001447.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100008773.rn.1 TC1100001447.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377998_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377998_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10753574 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI178483_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235559_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22117066 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350718 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline