Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01444932_m1
          See other PDCD6IP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pdcd6ip
          Gene Name:
          programmed cell death 6 interacting protein
          Gene Aliases:
          AIP1, Alix, RGD1561176
          Chromosome Location:
          Chr.8: 121916233 - 121973465 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01444932_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pdcd6ip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001029910.3 NP_001025081.2 13 - 14 2020 86
          XM_006243997.1 XP_006244059.1 13 - 14 2355 86
          GenBank mRNA AF192757.1 - 3 - 4 487 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003474.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pdcd6ip

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell separation after cytokinesis
          apoptotic process
          nucleus organization
          mitotic metaphase plate congression
          regulation of centrosome duplication
          protein transport
          viral budding via host ESCRT complex
          cell division
          ubiquitin-independent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway
          regulation of mitotic spindle assembly
          positive regulation of exosomal secretion
          regulation of extracellular exosome assembly
          positive regulation of extracellular exosome assembly
          SH3 domain binding
          proteinase activated receptor binding
          protein homodimerization activity
          protein dimerization activity
          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P013852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P092316 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P301449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P092316 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P301449 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P301449 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P013852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P092316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P013852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P092316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P301449 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P301449 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P159478 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P122547 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P930160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6564 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36297 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10920632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10921190 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384213_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384213_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388120_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382971_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388120_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382971_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388120_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388120_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800028287.rn.1 TC0800003474.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388120_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388120_at - -
          Rat Expression Set 230 1382971_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384213_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384213_at - -
          Rat Expression Set 230 1382971_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10921190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10920632 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009756_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233813_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21416915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360665 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline