Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01445482_m1
          See other TF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tf
          Gene Name:
          transferrin
          Gene Aliases:
          Tfn, Trf
          Chromosome Location:
          Chr.8: 111694570 - 111721275 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01445482_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013110.1 NP_001013128.1 4 - 5 539 54
          GenBank mRNA AF476964.1 - 4 - 5 570 54
          AY327504.1 - 4 - 5 508 54
          BC087021.1 - 4 - 5 539 7132382 54
          D38380.1 - 4 - 5 538 54
          X77158.1 - 4 - 5 525 54

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003272.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          retina homeostasis
          iron ion transport
          cellular iron ion homeostasis
          apoptotic process
          acute-phase response
          actin filament organization
          activation of JUN kinase activity
          small GTPase mediated signal transduction
          response to lead ion
          response to organic cyclic compound
          ferric iron transport
          osteoclast differentiation
          positive regulation of myelination
          positive regulation of phosphorylation
          positive regulation of bone resorption
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          SMAD protein signal transduction
          ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation
          cellular response to cAMP
          cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus
          positive regulation of cell motility
          GTP binding
          ferric iron binding
          ferric iron transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P044757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149555 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044757 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P044757 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P128147 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701431069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101997 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66635 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2359 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701431069 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919637 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391323_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391323_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370228_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370228_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370228_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391323_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370228_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391323_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026041.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026038.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026031.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026034.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026039.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026040.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026032.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026036.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026042.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800026035.rn.1 TC0800003272.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370228_at - -
          Rat Expression Set 230 1370228_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391323_at - -
          Rat Expression Set 230 1391323_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919637 - -
          Rat Genome U34 Set U31866_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -
          Rat Genome U34 Set AA800339_at - -
          Rat Genome U34 Set U31866_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38380_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21575946 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376249 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline