Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01445711_m1
          See other ADAMTS7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adamts7
          Gene Name:
          ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 7
          Gene Aliases:
          ADAMTS7B, COMPase
          Chromosome Location:
          Chr.8: 97535777 - 97575661 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01445711_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adamts7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001047101.1 NP_001040566.1 8 - 9 1767 52
          XM_006243523.1 XP_006243585.1 7 - 8 1425 52
          XM_006243524.1 XP_006243586.1 7 - 8 1425 52
          XM_006243525.1 XP_006243587.1 7 - 8 1425 52
          XM_006243526.1 XP_006243588.1 7 - 8 1425 52
          XM_006243527.2 XP_006243589.1 7 - 8 3692 52
          XM_008766447.1 XP_008764669.1 7 - 8 1800 52
          GenBank mRNA AY257482.1 - 8 - 9 1767 52
          AY327121.1 - 7 - 8 1185 52

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001279.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          proteolysis involved in cellular protein catabolic process
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to BMP stimulus
          metalloendopeptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P178519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159156 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P178519 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P178519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P178519 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P178519 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30922 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66467 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85948 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22346 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912174 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374849_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374849_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374849_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374849_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009339.rn.1 TC0800001279.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374849_at - -
          Rat Expression Set 230 1374849_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912174 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101250_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354679 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline