Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01445755_m1
          See other TMEM30A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem30a
          Gene Name:
          transmembrane protein 30A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 87222107 - 87245953 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01445755_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem30a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004248.1 NP_001004248.1 5 - 6 1085 82
          XM_006243435.2 XP_006243497.1 6 - 7 1195 82
          GenBank mRNA BC079203.1 - 5 - 6 1085 7131766 82
          FQ209432.1 - 2 - 3 275 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003688.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem30a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          drug transmembrane transport
          positive regulation of neuron projection development
          protein localization to endosome
          phospholipid translocation
          positive regulation of protein exit from endoplasmic reticulum

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P16440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72353 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16440 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P16440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P16440 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86402 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92595 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6159 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918945 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373023_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373023_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373058_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373058_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388978_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388978_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373058_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373058_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030469.rn.1 TC0800003688.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800030470.rn.1 TC0800003688.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373058_at - -
          Rat Expression Set 230 1373058_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918945 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819337_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21801048 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360657 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_50248 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline