Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01446367_m1
          See other ACVR2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acvr2b
          Gene Name:
          activin A receptor, type IIB
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 128087315 - 128118844 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01446367_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acvr2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031554.1 NP_113742.1 8 - 9 1289 119
          XM_006244072.2 XP_006244134.1 7 - 8 1391 119
          GenBank mRNA BC097358.1 - 8 - 9 1289 7442221 119
          L10640.1 - 6 - 7 733 119
          M87067.1 - 8 - 9 1531 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001737.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acvr2b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          gastrulation with mouth forming second
          kidney development
          lymphangiogenesis
          blood vessel remodeling
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          signal transduction
          determination of left/right symmetry
          pattern specification process
          mesoderm development
          heart development
          response to glucose
          post-embryonic development
          anterior/posterior pattern specification
          regulation of signal transduction
          sexual reproduction
          signal transduction by protein phosphorylation
          insulin secretion
          lung development
          positive regulation of bone mineralization
          BMP signaling pathway
          pancreas development
          activation of protein kinase activity
          positive regulation of activin receptor signaling pathway
          organ growth
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          positive regulation of osteoblast differentiation
          embryonic foregut morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          palate development
          lymphatic endothelial cell differentiation
          artery development
          venous blood vessel development
          retina vasculature development in camera-type eye
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          transforming growth factor beta-activated receptor activity
          ATP binding
          growth factor binding
          inhibin binding
          metal ion binding
          activin binding
          transforming growth factor beta binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P225608 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85218 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P225608 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P225608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P225608 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15824 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 924 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96025 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10914230 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388179_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388179_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388179_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388179_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800013792.rn.1 TC0800001737.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388179_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388179_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914230 - -
          Rat Genome U34 Set L10640_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M87067_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21939649 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374926 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530491 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline