Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01446446_m1
          See other TMOD3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmod3
          Gene Name:
          tropomodulin 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 82432165 - 82492243 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01446446_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmod3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011997.1 NP_001011997.1 9 - 10 1101 66
          GenBank mRNA BC079290.1 - 9 - 10 1101 7134366 66
          FQ229312.1 - 4 - 5 535 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800002942.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmod3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          muscle contraction
          actin filament organization
          actin cytoskeleton organization
          myofibril assembly
          erythrocyte development
          pointed-end actin filament capping
          positive regulation of mitotic cell cycle phase transition
          tropomyosin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P312726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171187 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P312726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P312726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P312726 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P312726 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P382512 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25888 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97414 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53300 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65150 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59177 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918721 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918719 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918720 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918718 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377999_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377999_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372500_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372500_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372500_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372500_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800023620.rn.1 TC0800002942.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800023623.rn.1 TC0800002942.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372500_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372500_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918718 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009774_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline