Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01447169_m1
          See other CTDSPL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ctdspl
          Gene Name:
          CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 127065292 - 127726248 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01447169_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ctdspl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106865.1 NP_001100335.1 6 - 7 630 69
          XM_008766675.1 XP_008764897.1 3 - 4 3496 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001718.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          dephosphorylation
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P625333 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P671285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55081 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P671285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P625333 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P671285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P625333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P671285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P625333 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P671285 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82919 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16286 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6217 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97117 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13818 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10914153 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374349_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379033_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375251_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391635_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379238_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379033_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374349_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379238_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375251_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391635_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374349_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379238_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379033_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379238_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375251_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391635_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391635_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374349_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379033_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375251_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800013499.rn.1 TC0800001718.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800013498.rn.1 TC0800001718.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800013496.rn.1 TC0800001718.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375251_at - -
          Rat Expression Set 230 1374349_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374349_at - -
          Rat Expression Set 230 1375251_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379238_at - -
          Rat Expression Set 230 1379033_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379238_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391635_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391635_at - -
          Rat Expression Set 230 1379033_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914153 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044500_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957296_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230723_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20983397 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364469 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline