Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01447596_g1
          See other MORF4L1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Morf4l1
          Gene Name:
          mortality factor 4 like 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 97471523 - 97494974 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01447596_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Morf4l1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011999.1 NP_001011999.1 7 - 8 574 85
          XM_008766445.1 XP_008764667.1 8 - 9 657 85
          GenBank mRNA BC078910.1 - 7 - 8 574 7131534 85
          FQ213551.1 - 1 - 2 94 85

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Morf4l1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          cell proliferation
          histone deacetylation
          regulation of growth
          histone H4 acetylation
          histone H2A acetylation
          chromatin binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P349338 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008577 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P123273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160401 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008577 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P123273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P349338 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P349338 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P123273 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P123273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P349338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008577 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P359104 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89203 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919281 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10919272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10919270 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386004_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399057_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399057_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386004_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399057_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386003_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399057_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386004_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386004_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386003_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024984.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024992.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024986.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024987.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024985.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024988.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024991.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800024990.rn.1 TC0800003107.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399057_at - -
          Rat Expression Set 230 1399057_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386004_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1386004_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179883_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176140_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21141792 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline