Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01448269_m1
          See other RGD1309534 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1309534
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA 4931406C07
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 13838549 - 13861120 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01448269_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1309534
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014206.1 NP_001014228.1 6 - 7 630 80
          GenBank mRNA BC085915.1 - 6 - 7 630 7107444 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001966.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RGD1309534

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          zinc ion binding
          hydrolase activity, acting on ester bonds

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P115886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22560 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P115886 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P115886 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P452797 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103683 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86967 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10915061 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371763_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385359_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385359_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371763_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385359_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371763_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371763_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385359_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800015731.rn.1 TC0800001966.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371763_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371763_at - -
          Rat Expression Set 230 1385359_at - -
          Rat Expression Set 230 1385359_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10915061 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892561_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232294_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22223353 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373502 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline