Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01448522_m1
          See other SMC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Smc2
          Gene Name:
          structural maintenance of chromosomes 2
          Gene Aliases:
          CAP-E, CAPE, Smc2l1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 68717609 - 68763860 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01448522_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Smc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108666.3 NP_001102136.2 9 - 10 1133 65
          XM_006238165.2 XP_006238227.1 8 - 9 1077 65
          GenBank mRNA CR471273.1 - 2 - 3 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000645.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic chromosome condensation
          meiotic chromosome condensation
          meiotic chromosome segregation
          kinetochore organization
          ATP binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P323933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97962 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P323933 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P323933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P323933 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21454 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P323933 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869050 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393041_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393041_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393041_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393041_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500004401.rn.1 TC0500000645.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393041_at - -
          Rat Expression Set 230 1393041_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869050 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639509_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945656_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20894358 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366131 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline