Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01448673_m1
          See other B4GALT7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          B4galt7
          Gene Name:
          xylosylprotein beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 9550020 - 9558662 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01448673_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: B4galt7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031661.1 NP_001026831.1 3 - 4 690 63
          XM_008771500.1 XP_008769722.1 3 - 4 2447 63
          XM_008771501.1 XP_008769723.1 4 - 5 890 63
          GenBank mRNA BC099103.1 - 3 - 4 690 7460148 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001315.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene B4galt7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glycosaminoglycan biosynthetic process
          proteoglycan metabolic process
          protein N-linked glycosylation
          biological_process
          extracellular fibril organization
          negative regulation of fibroblast proliferation
          molecular_function
          beta-N-acetylglucosaminylglycopeptide beta-1,4-galactosyltransferase activity
          galactosyltransferase activity
          manganese ion binding
          xylosylprotein 4-beta-galactosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P18485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10676 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18485 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P18485 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18485 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P363522 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2589 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797221 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797218 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379289_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379289_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379289_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379289_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700009049.rn.1 TC1700001315.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379289_at - -
          Rat Expression Set 230 1379289_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10797218 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352727 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline