Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01449595_m1
          See other LHX2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lhx2
          Gene Name:
          LIM homeobox 2
          Gene Aliases:
          LH2A, Lh-2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 22640435 - 22658447 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01449595_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lhx2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106571.1 NP_001100041.1 3 - 4 789 90
          XM_006234072.2 XP_006234134.1 3 - 4 923 90
          XM_006234073.1 XP_006234135.1 3 - 4 662 90
          XM_008761742.1 XP_008759964.1 3 - 4 938 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300000455.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          helix-turn-helix transcription factor homeodomain transcription factor DNA-binding transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neural tube closure
          hair follicle development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          nervous system development
          axon guidance
          brain development
          mesoderm development
          dorsal/ventral pattern formation
          telencephalon development
          olfactory bulb development
          telencephalon regionalization
          cerebral cortex development
          neurogenesis
          neuron differentiation
          maintenance of epithelial cell apical/basal polarity
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          axon extension
          retina development in camera-type eye
          negative regulation of transcription regulatory region DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          chromatin binding
          zinc ion binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P240867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176687 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P240867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P240867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P240867 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P240867 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73978 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10835958 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003939.rn.1 TC0300000455.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300003938.rn.1 TC0300000455.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10835958 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21420059 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline