Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01449787_m1
          See other CACNB4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cacnb4
          Gene Name:
          calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 37950846 - 38092383 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01449787_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cacnb4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105733.1 NP_001099203.1 11 - 12 1282 107
          XM_006234173.2 XP_006234235.1 12 - 13 1175 107
          XM_008761773.1 XP_008759995.1 11 - 12 5137 107
          GenBank mRNA L02315.1 - 1321 107

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003111.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation 1700 Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          gamma-aminobutyric acid signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          neuromuscular junction development
          adult walking behavior
          gamma-aminobutyric acid secretion
          neuronal action potential propagation
          T cell differentiation
          regulation of ion transmembrane transport
          synaptic transmission, glutamatergic
          regulation of membrane potential
          cAMP metabolic process
          spleen development
          thymus development
          Peyer's patch development
          muscle fiber development
          T cell receptor signaling pathway
          neurological system process
          detection of light stimulus involved in visual perception
          synaptic transmission, GABAergic
          calcium ion transmembrane transport
          regulation of voltage-gated calcium channel activity
          voltage-gated calcium channel activity
          high voltage-gated calcium channel activity
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149300 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P274459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76468 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P274459 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149300 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P274459 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P274459 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P274459 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P732138 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92752 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104372 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22173 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72599 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43201 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99008 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64980 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57390 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12196 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10845306 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371039_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371039_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371039_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371039_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024142.rn.1 TC0300003111.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024143.rn.1 TC0300003111.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371039_at - -
          Rat Expression Set 230 1371039_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845306 - -
          Rat Genome U34 Set L02315_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22391716 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371615 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline