Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01449827_m1
          See other WDSUB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wdsub1
          Gene Name:
          WD repeat, sterile alpha motif and U-box domain containing 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.3: 45924979 - 45955455 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01449827_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wdsub1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014179.1 NP_001014201.1 10 - 11 1479 82
          XM_006234208.2 XP_006234270.1 10 - 11 1739 82
          XM_006234209.2 XP_006234271.1 10 - 11 1735 82
          XM_006234211.2 XP_006234273.1 10 - 11 1460 82
          GenBank mRNA BC089856.1 - 10 - 11 1479 7381399 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003165.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wdsub1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ubiquitination
          ubiquitin-protein transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P246846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74227 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P246846 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P246846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P246846 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P246846 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29432 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90781 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68630 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10845456 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377776_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377776_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377776_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377776_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024427.rn.1 TC0300003165.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377776_at - -
          Rat Expression Set 230 1377776_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845456 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070369_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21875674 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline