Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01449978_m1
          See other LIN54 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lin54
          Gene Name:
          lin-54 DREAM MuvB core complex component
          Gene Aliases:
          RGD1311361
          Chromosome Location:
          Chr.14: 10770074 - 10828115 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01449978_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lin54
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100564.1 NP_001094034.1 11 - 12 2083 100
          XM_006250657.2 XP_006250719.1 12 - 13 2199 100
          XM_006250658.2 XP_006250720.1 12 - 13 2229 100
          XM_006250659.2 XP_006250721.1 12 - 13 2394 100
          XM_006250661.2 XP_006250723.1 12 - 13 1566 100
          XM_008770022.1 XP_008768244.1 12 - 13 1536 100
          GenBank mRNA BC082043.1 - 9 - 10 1289 100
          BC099076.1 - 9 - 10 1120 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000177.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P111480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16754 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P111480 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P111480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P111480 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P379815 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P285973 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 857 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71670 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10771412 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380320_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380320_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380320_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380320_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400001369.rn.1 TC1400000177.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400001368.rn.1 TC1400000177.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380320_at - -
          Rat Expression Set 230 1380320_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771412 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176284_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21517819 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374210 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline