Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01450192_m1
          See other HSD17B11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsd17b11
          Gene Name:
          hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 11
          Gene Aliases:
          Dhrs8
          Chromosome Location:
          Chr.14: 7054811 - 7104567 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01450192_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hsd17b11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004209.1 NP_001004209.1 2 - 3 367 85
          XM_006250627.2 XP_006250689.1 3 - 4 554 85
          XM_006250629.2 XP_006250691.1 3 - 4 478 85
          GenBank mRNA BC078929.1 - 2 - 3 367 7107084 85
          FQ210820.1 - 2 - 3 383 85
          FQ211398.1 - 2 - 3 390 85
          FQ222122.1 - 2 - 3 380 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000115.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsd17b11

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          steroid biosynthetic process
          androgen catabolic process
          oxidation-reduction process
          steroid dehydrogenase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1043814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115023 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1043814 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1043814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1043814 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1043814 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5904 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43283 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41588 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18404 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10771224 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374440_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374440_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374440_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374440_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000900.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000902.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000901.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000903.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000898.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400000899.rn.1 TC1400000115.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374440_at - -
          Rat Expression Set 230 1374440_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771224 - -
          Rat Genome U34 Set AA800380_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236972_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21435497 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352987 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69903 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline