Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01450248_m1
          See other NCOA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ncoa4
          Gene Name:
          nuclear receptor coactivator 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 8302950 - 8323294 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01450248_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ncoa4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034007.1 NP_001029179.1 6 - 7 632 103
          NM_001034008.1 NP_001029180.1 6 - 7 678 103
          XM_006252660.2 XP_006252722.1 6 - 7 979 103
          GenBank mRNA BC160817.1 - 6 - 7 657 7454028 103
          CV119475.1 - 6 - 7 656 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600002117.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ncoa4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hormone
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P066923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51470 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P066923 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P066923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P066923 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1008050 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63647 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10786743 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388549_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388549_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388549_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388549_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600015909.rn.1 TC1600002117.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388549_at - -
          Rat Expression Set 230 1388549_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786743 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA891877_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236475_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21772577 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline