Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01450600_m1
          See other PRL3B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prl3b1
          Gene Name:
          Prolactin family 3, subfamily b, member 1
          Gene Aliases:
          Csh2, Pl2, rPLII
          Chromosome Location:
          Chr.17: 42771667 - 42777160 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01450600_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prl3b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012535.2 NP_036667.1 3 - 4 300 82
          GenBank mRNA BC097255.1 - 3 - 4 326 7444166 82
          M13749.1 - 3 - 4 300 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001779.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prl3b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peptide hormone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          hormone activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P519024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389585 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P519024 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P519024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P519024 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P519024 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75252 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798284 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370874_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370874_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370874_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370874_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700012219.rn.1 TC1700001779.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700012216.rn.1 TC1700001779.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700012221.rn.1 TC1700001779.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700012217.rn.1 TC1700001779.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370874_at - -
          Rat Expression Set 230 1370874_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798284 - -
          Rat Genome U34 Set M13749_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354618 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66287 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline