Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01450926_g1
          See other YIF1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Yif1a
          Gene Name:
          Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          Yif1, Yif1p
          Chromosome Location:
          Chr.1: 220470070 - 220474131 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01450926_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Yif1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172017.2 NP_742014.2 2 - 3 400 123
          GenBank mRNA BC158578.1 - 2 - 3 381 7387164 123
          CV074812.1 - 2 - 3 380 123
          FQ214813.1 - 2 - 3 503 123
          FQ220202.1 - 2 - 3 397 123
          U96490.1 - 2 - 3 341 123

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003038.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Yif1a

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P061057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P077089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154653 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061057 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P077089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P061057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P077089 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P449555 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700245701 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13630 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700245701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10712999 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370305_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370305_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370305_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370305_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100024638.rn.1 TC0100003038.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370305_at - -
          Rat Expression Set 230 1370305_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712999 - -
          Rat Genome U34 Set U96490_at - -
          Rat Genome U34 Set U96490_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943579_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21641237 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359864 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62296 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline