Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01451036_m1
          See other PRPF19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prpf19
          Gene Name:
          pre-mRNA processing factor 19
          Gene Aliases:
          Prp19
          Chromosome Location:
          Chr.1: 226947069 - 226958147 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01451036_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prpf19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139333.3 NP_647549.2 6 - 7 714 97
          XM_006231013.2 XP_006231075.1 6 - 7 807 97
          XM_006231014.2 XP_006231076.1 6 - 7 805 97
          XM_006231015.2 XP_006231077.1 6 - 7 749 97
          GenBank mRNA AB020022.2 - 6 - 7 760 97
          BC107669.1 - 6 - 7 714 7937645 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003211.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prpf19

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          spliceosomal tri-snRNP complex assembly
          spliceosomal complex assembly
          generation of catalytic spliceosome for first transesterification step
          mRNA splicing, via spliceosome
          inner cell mass cell proliferation
          double-strand break repair via nonhomologous end joining
          lipid biosynthetic process
          proteasomal protein catabolic process
          cellular protein localization
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of mRNA splicing, via spliceosome
          positive regulation of astrocyte differentiation
          protein K63-linked ubiquitination
          signal transduction involved in DNA damage checkpoint
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          ligase activity
          ubiquitin-ubiquitin ligase activity
          identical protein binding
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P13386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135220 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13386 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13386 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13386 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700144401 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77282 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700144401 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10713983 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398867_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398867_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398867_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398867_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026581.rn.1 TC0100003211.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100026582.rn.1 TC0100003211.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398867_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398867_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713983 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071019_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071019_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137634_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI111653_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102339_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22229894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354864 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59586 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline