Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01451313_m1
          See other FRA10AC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fra10ac1
          Gene Name:
          fragile site, folic acid type, rare, fra(10)(q23.3) or fra(10)(q24.2) candidate 1
          Gene Aliases:
          RGD1309482
          Chromosome Location:
          Chr.1: 256881688 - 256914029 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01451313_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fra10ac1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014246.1 NP_001014268.1 6 - 7 521 101
          XM_008760371.1 XP_008758593.1 6 - 7 1510 101
          XM_008760372.1 XP_008758594.1 6 - 7 1510 101
          GenBank mRNA BC090036.1 - 6 - 7 521 7368097 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007652.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fra10ac1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P411796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101911 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P411796 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P411796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P411796 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P411796 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50623 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59080 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69556 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729979 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384622_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379623_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384622_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379623_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384622_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379623_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379623_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384622_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061408.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061409.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061417.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061410.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061412.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061411.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061413.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061415.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061419.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100061416.rn.1 TC0100007652.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379623_at - -
          Rat Expression Set 230 1379623_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384622_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384622_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729979 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874896_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI136557_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22391525 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline